Przejdź do zawartości
494105
Neuroprotektant, OBA-09
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Synonim(y):
Neuroprotectant, OBA-09
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
General description
Przepuszczalny dla mózgu ester pirogronianu i kwasu salicylowego, który wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwwysiękowe.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kim, S.W., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 220.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)