Przejdź do
492041
Aktywator Nrf2 II, AI-1
The Nrf2 Activator II, AI-1, also referenced under CAS 75483-04-4, modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
4-chloro-1-metylo-2-okso-1,2-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Produkt 492041 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c2c([n]([c](c1C(=O)OCC)=O)C)cccc2
InChI
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)15(2)12(10)16/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
XUJQDJGGHFNYDY-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chloro-chinolinonowy, który selektywnie i kowalencyjnie modyfikuje białko 1 (Keap1) związane z ECH podobne do Kelcha - Cys151 i hamuje funkcję Keap1 oraz zmniejsza interakcję Nrf2 (czynnik jądrowy związany z erytroidem 2) - Keap1. Wykazano, że stabilizuje Nrf2 poprzez hamowanie ubikwitynacji Nrf2 napędzanej przez Keap1, a tym samym aktywację szlaku Nrf2-ARE (element odpowiedzi antyoksydacyjnej) (EC50 = 2,7 µM w komórkach neuroblastoma IMR-32). Zapewnia ochronę przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez H2O2, ale w przeciwieństwie do tert-butylohydrochinonu(nr kat. 286888). AI-1 nie działa jako zmiatacz wolnych rodników. Jego działanie antyoksydacyjne odbywa się za pośrednictwem odpowiedzi antyoksydacyjnej indukowanej przez Nrf2. Nie wpływa na zmutowane ARE, w których GC są podstawione AT w sekwencji rdzenia ARE.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Keap1
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hur, W., et al. 2010. Chem. Biol.17, 537.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3