Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
chloroform: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cc2c(cc1)OCc3[n]2[c]([o]n3)=O
InChI
1S/C9H5BrN2O3/c10-5-1-2-7-6(3-5)12-8(4-14-7)11-15-9(12)13/h1-3H,4H2
InChI key
MUDRLQRJCGJJTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, specyficzny i nieodwracalny inhibitor rozpuszczalnej cyklazy guanylowej (IC50 = 30 nM dla podstawowej i 200 nM dla aktywności enzymu stymulowanej NO; IC50 = 17 nM dla aktywności rozpuszczalnej cyklazy guanylowej wzmocnionej S-nitrozoglutationem w homogenatach móżdżku myszy).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 30 nM dla podstawowej i 200 nM dla stymulowanej NO aktywności enzymu; 17 nM dla aktywności rozpuszczalnej cyklazy guanylowej wzmocnionej S-nitrozoglutationem w homogenatach móżdżku myszy
Główny cel
podstawowa rozpuszczalna cyklaza guanylowa
podstawowa rozpuszczalna cyklaza guanylowa
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C i przez ~8 godzin w temperaturze 4°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Fleming, I., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 1123.
Olesen, S.P., et al. 1998. Br. J. Pharmacol. 123, 299.
Olesen, S.P., et al. 1998. Br. J. Pharmacol. 123, 299.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?