Przejdź do
4.91001
Tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
high purity
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11F18N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.17
UNSPSC Code:
12352107
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
liquid
mp
-1 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Identity (NMR): passes test
Purity (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Halides: ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)