Merck
4.80939
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352323
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
form
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Adjustment of limit values for Cd, Hg and Pb, additional NKS for Arsenic
Cd (cadmium) old: ≤ 1 ppm new: ≤ 0.20 ppm (30% Opt.1Limit: 0.06 ppm)
Hg (mercury) old: ≤ 5 ppm new: ≤ 0.30 ppm (30% Opt.1Limit: 0.09 ppm)
Pb (lead) old: ≤ 1 ppm new: ≤ 0.50 ppm (30% Opt.1Limit: 0.15 ppm)
As (arsenic) old: ≤ 0.5 ppm new: ≤ 0.50 ppm (30% Opt.1Limit: 0.45 ppm)
The cations are harmonized with the ICH Q3D limits, the batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..