Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O6S3
Masa cząsteczkowa:
438.50
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Związek furylo-tioksotiazolidynonu, który wiąże zarówno BDNF (nr kat. 203702), jak i NGF (nr kat. 480352) (KD = odpowiednio 3,5 i 3,0 µM) i zapobiega ich interakcji z receptorami na powierzchni komórki (IC50 przeciwko interakcji BDNF/p75NTR, BDNF/trkB, NGF/p75NTR i NGF/trkA = odpowiednio 6,2, 3,7, 5,7 i 8,8 µM w hodowlach PC12), jednocześnie nie wykazując żadnego wpływu na wiązanie receptora nieneurotroficznych czynników wzrostu EGF i PDGF. Wykazano, że Y1036 w stężeniu 40 µM hamuje fosforylację trkA i trkB po traktowaniu odpowiednio 40 pM BDNF i NGF, a także fosforylację Erk. Wykazano również, że Y1036 blokuje wzrost neurytów indukowany przez BDNF i NGF w zwojach grzbietowo-korzeniowych zarodka szczura w sposób zależny od dawki.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Eibl, J.K., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 446.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c