Przejdź do zawartości
480748
Induktor różnicowania neuronów, izobawachina
A cell-permeable, 8-prenyl flavone that is shown to induce differentiation of mouse embryonic stem (ES) cells into neuronal cells and astrocytes, at 100 nM.
Synonim(y):
7-hydroksy-2-(4-hydroksyfenylo)-8-(3-metylobut-2-enylo)chroman-4-on, izobawachina, Izobawachina, 7-hydroksy-2-(4-hydroksyfenylo)-8-(3-metylobut-2-enylo)chroman-4-on
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
General description
Przepuszczalny dla komórek 8-prenylowy flawon, który w stężeniu 100 nM indukuje różnicowanie mysich embrionalnych komórek macierzystych (ES) w komórki neuronalne i astrocyty. Wykazano, że wywołuje on regulację w dół fosforylacji p38 i JNK oraz regulację w górę fosforylacji ERK. Jednoczesne leczenie GGTI-298 (1000 nM), inhibitorem geranylgeranylotransferazy I (nr kat. 345883) selektywnie znosi różnicowanie neuronów indukowane przez IBA, ale nie przez kwas retinowy, co sugeruje, że efekt indukujący różnicowanie może obejmować prenylację białek.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wang, D.Y., et al. 2011. Acta Pharmacol Sin32, 425.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)