Merck
475964
Inhibitor MK-2 IV, MK-25
The MK-2 Inhibitor IV, MK-25 controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
5-(4-chlorofenylo)-N-(4-(piperazyn-1-ylo)fenylo)-N-(pirydyn-2-ylometylo)furan-2-karboksyamid, HCl, inhibitor MAPKAP-K2 IV, MK-25
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H25ClN4O2.HCl
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek furanylokarboksyamidowy, który działa jako silny, odwracalny i niekompetycyjny względem ATP inhibitor aktywności MK-2/MAPKAP-K2 (IC50 = 110 nM; EC50 = 350 nM dla pHSP27 w komórkach SW1353 stymulowanych IL-1βw stymulowanych IL-1 komórkach SW1353) z doskonałą selektywnością w stosunku do 150 kinaz (% inhibicji aktywności przy 10 µM wobec ludzkich CK2, Haspin, Arg i CK1γ3 = odpowiednio 40, 40, 42 i >70). Wykazano, że skutecznie hamuje wydzielanie TNFα, IL6 (IC50 = 4,4 i 5,2 µM odpowiednio w komórkach THP1 stymulowanych LPS) i MMP-13 (IC50 = 5,7 i 2,2 µM odpowiednio w SW1353 stymulowanych IL1β i pierwotnych chondrocytach pochodzących z choroby zwyrodnieniowej stawów). Wykazuje pożądaną biodostępność i słabo hamuje panel izozymów cytochromu P450 (IC50 >20 µM dla 3A4, 2D6 i 2C9).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Huang, X., et al. 2011. ACS Med. Chem. Lett.2, 632.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c