Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12171500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?