Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥600 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥600 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
other MMP activity, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny kompleks MMP-9-lipokalina-TIMP-1 ze stymulowanych ludzkich neutrofili. Trójskładnikowy kompleks MMP-9/lipokalina/TIMP-1 zachowuje się jak kompleks progelatynazy B/TIMP-1, działając jako inhibitor aktywnych MMP. Po aktywacji kompleks działa jak żelatynaza o zmniejszonej aktywności.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Physical form
W 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05% BRIJ® 35 Detergent, 0,05% NaN₃, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany ze stymulowanych neutrofili, które wykazały w certyfikowanych testach, że są ujemne pod względem HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Jedna jednostka jest zdefiniowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1,0 µmol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH na minutę w temperaturze 37°C, pH 7,0.
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c