Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥100 units/mg dry wt., ≥1000 units/mg protein
Biological source:
Porcine heart
Produkt 442610-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Porcine heart
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥100 units/mg dry wt., ≥1000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.0015% GPT, ≤0.01% GOT, ≤0.01% LDH
pI
6.1 - 6.4
solubility
0.1 M phosphate buffer: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Native malate dehydrogenase from porcine heart. Catalyzes the oxidation of L-malate to oxaloacetate in the presence of NAD+. Has an optimal pH of 7.2-7.5 and a pI of 6.1-6.4. Note: 1 KU = 1000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol NADH per min at 25°C, pH 7.5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?