Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8Br2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light brown
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)
InChI key
UVSVTDVJQAJIFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetycyjny wobec substratów i specyficzny inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona (BTK; IC50 = 17,2 µM dla ludzkiej BTK in vitro i IC50 = 2,5 µM dla rekombinowanej BTK). Hamuje również kinazę podobną do kinazy Polo w sposób konkurencyjny względem ATP (IC50 = 10 µM i 61 µM odpowiednio dla Plx1 i Plk3) i wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Nie wpływa na aktywność enzymatyczną innych białkowych kinaz tyrozynowych, w tym EGFR, HCK, IRK JAK1 i JAK3, nawet w stężeniach 278 µM. Zwiększa chemowrażliwość BTK-dodatnich komórek białaczki linii B na apoptozę indukowaną ceramidem i winkrystyną.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 17,2 µM dla ludzkiej BTK in vitro i 2,5 µM dla rekombinowanej BTK
Główny cel
Ludzka kinaza tyrozynowa Brutona (BTK)
Ludzka kinaza tyrozynowa Brutona (BTK)
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Uckun, F.M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. In press.
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?