431-50
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
About This Item
Materiały
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Centriprep®
Parametry
15 mL sample volume
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
135 cm
Średnica
2.81 cm
powierzchnia filtracyjna
2.84 cm2
wielkość porów
50 kDa NMWCO
Zastosowanie
sample preparation