Merck
4310-OP
Bromek etydyny
OmniPur® Grade, >=98.0%, Fluorescent stain
Synonim(y):
OmniPur® Ethidium Bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.31
UNSPSC Code:
41105322
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
dark purple
shipped in
ambient
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
General description
Barwnik fluorescencyjny do ilustrowania kwasów nukleinowych w żelach. Ułatwia oczyszczanie DNA w gradiencie chlorku cezu. Odpowiedni do fluorescencyjnego barwienia kwasów nukleinowych. Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
Test (sucha baza): ≥98,0%
DNaza: Nie wykryto
Strata przy suszeniu: ≤8,0%
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie jest przeznaczony do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek etydyny
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)