, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.30
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light gray
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, dark brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
InhibitorKir1.1, VU591 kontroluje aktywność biologicznąKir1.1. Ta mała cząsteczka/inhibitor jest używana głównie w zastosowaniach neurobiologicznych.
Przepuszczalny dla komórek, benzoimidazolowy bloker kanału potasowego rdzenia zewnętrznego nerki (ROMK), który selektywnie hamuje kanał potasowy prostownika wewnętrznegoKir1.1 (IC50 = 240 nM) w komórkach HEK-293. Przy 10 µM nie wykazuje wpływu naKir2.1,Kir2.3,Kir4.1 iKir7.1, ze 150-krotną selektywnością w stosunku doKir6.2. Ponadto wykazuje umiarkowany wpływ na receptor GABAA (IC50 = 6,2 µM) wśród panelu kanałów i receptorów jonowych serca i ośrodkowego układu nerwowego.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bhave, G., et al. 2011. Mol Pharmacol.79, 42.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c