Przejdź do
420201
Inhibitor JMJD2, 5-karboksy-8HQ
The JMJD2 Inhibitor, 5-carboxy-8HQ, also referenced under CAS 5852-78-8, controls the biological activity of JMJD2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor JHDM I, inhibitor demetylazy lizyny histonowej II, 5-karboksy-8HQ, IOX1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-4-3-7(10(13)14)6-2-1-5-11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
JGRPKOGHYBAVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek 5-karboksy-8-hydroksychinolina, która działa jako konkurencyjny inhibitor 2-oksoglutaranu JMJD (IC50 = 200 nM przeciwko JMJD2E w teście sprzężonym z FDH). Wykazuje wyższą selektywność niż 2,4-PDCA wobec innych oksygenaz 2-OG (IC50 = 2,4 µM, 1,7 µM, 20,5 µM i 14,3 µM odpowiednio dla JMJD2E, JMJD2A, FIH i PHD2 w teście MALDI-TOF MS). Ponadto wykazano, że hamuje demetylację H3K9me3 (IC50 = 86,5 µM) w komórkach HeLa transfekowanych JMJD2A w teście demetylazy komórkowej, w sposób zależny od dawki.
Ta sonda jest dostarczana we współpracy z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby uzyskać więcej informacji na temat charakterystyki, odwiedź Podsumowanie sondyIOX1 na stronie SGC.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hamada, S., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 5629.
King, D.N.F., et al. 2010. PLoS One5, e15535.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)