Przejdź do
420141
Inhibitor JAK2 V, Z3
The JAK2 Inhibitor V, Z3, also referenced under CAS 195371-52-9, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
2-Methyl-1-phenyl-4-pyridin-2-yl-2-(2-pyridin-2-ylethyl)butan-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.45
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C23H24N2O/c1-23(15-13-20-11-5-7-17-24-20,16-14-21-12-6-8-18-25-21)22(26)19-9-3-2-4-10-19/h2-12,17-18H,13-16H2,1H3
InChI key
SETYDCSRABYHSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirydynylobutanonu, który hamuje komórkową autofosforylację zarówno Jak2 typu dzikiego, jak i konstytutywnie aktywnego mutanta V167F (IC50 = 15 i 28 µM, odpowiednio, w komórkach BSC-40 transfekowanych WT i V617F), jednocześnie nie wykazując żadnego wpływu na komórkową autofosforylację Tyk2 w komórkach COS lub kinazy c-Src w testach kinaz bezkomórkowych. Z3 hamuje zależną od Jak2-V167F proliferację linii komórkowej erytroleukemii HEL poprzez blokowanie przejścia G1-S i wykazano, że skutecznie zmniejsza stymulowany cytokinami wzrost zarówno Jak2-V617F-dodatnich, jak i Jak2-F537I-dodatnich pierwotnych hematopoetycznych komórek progenitorowych od pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sayyah, J., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 2308.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c