Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO3S2
Masa cząsteczkowa:
317.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 412510 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(\N=C\c2c3c(ccc2O)cccc3)c1[s]ccc1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
InChI key
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
General description
A cell-permeable salicylidene compound that is shown to directly target Ireα1 and disrupt Ire1-XBP1 (X-box binding protein) unfolded protein response (UPR) pathway in RPMI8226 multiple myeloma (MM) cells. Selectively inhibits ER stress-initiated endonuclease activity of Ire1 and blocks XPB1 mRNA splicing in MM cells at 60 µM and XBP1 activity in transgenic XBP1-luc mice (bortezomib 1mg/kg and 60 mg/kg of STF-083010, i.p.). Displays preferential cytotoxicity towards CD138+ cells over B, T and NK cells and antitumor properties.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Other Notes
Lerner, A.G., et al. 2012 Cell Metabolism16, 250.
Papandreou, I., et al. 2010. Blood117, )1311.
Papandreou, I., et al. 2010. Blood117, )1311.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c