Przejdź do
407140
Mysie mAb przeciwko receptorowi IP₃ (IPR.1)
liquid, clone IPR.1, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
IPR.1, monoclonal
Species reactivity:
rabbit, human, canine, mouse, rat, bovine, porcine
Application:
Citations:
6
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IPR.1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rabbit, human, canine, mouse, rat, bovine, porcine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje wszystkie podtypy receptora IP3 ~260 kDa.
Rozpoznaje wszystkie podtypy receptora IP3 o masie cząsteczkowej ~260 kDa.
To mysie mAb przeciwko receptorowi IP₃ (IPR.1) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, FC, IF, IHC, IP, testach radioimmunologicznych, immunoblottingu do wykrywania receptora IP₃.
Immunogen
syntetyczny peptyd (GGVGDVLRKPS) odpowiadający aminokwasom w pobliżu C-końca receptora IP₃
Application
ELISA (1:1000)
Cytometria przepływowa (1:500)
Immunofluorescencja (1:100)
Immunohistochemia (1:100; patrz referencje aplikacji)
Immunoprecypitacja (1:100; patrz referencje aplikacji)
Test radioimmunologiczny (1:5000)
Immunoblotting (patrz referencje aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Limfocyty, makrofagi, granulocyty, fibroblasty, komórki nabłonka i śródbłonka, mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy i tkanka mózgowa.
Other Notes
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. Cell Biol. Int.17, 751.
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 7290.
Specyficzne dla C-końcowej domeny cytoplazmatycznej receptora IP3. Do immunohistochemii to przeciwciało wymaga FITC i mikroskopii konfokalnej. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c