Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO17P3 · 3Na
Masa cząsteczkowa:
635.19
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Produkt 407135-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Fotolabilna pochodna Ins(1,4,5)P3, która nie jest aktywna biologicznie i nie jest metabolizowana przez endogenną fosfatazę (współczynnik ekstynkcji: 4240 M-1cm-1; 265 nm,H2O). Mieszanina dwóch izomerów z klatką w pozycji 4 lub 5. Może być selektywnie uwalniany przez napromieniowanie krótkim impulsem światła o długości około 360 nm w celu wytworzenia skoku stężenia Ins(1,4,5)P3.
Uwaga: 1 zestaw = 10 x 10 µg.
Współczynnik ekstynkcji (265 nm,H2O): 4240 M-1cm-1.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Fotolabilna pochodna Ins(1,4,5)P3, która nie jest aktywna biologicznie.
Fotolabilna pochodna Ins(1,4,5)P3, która nie jest aktywna biologicznie.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Walker, J.W., et al. 1987. Nature327, 249.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c