Przejdź do
405210
ID-8
A cell-permeable indole compound that, when added to murine D3ES ESC (embryonic stem cell) cultures in the absence of serum and MEF (murine embryonic fibroblast) feeder cells, serves as a cheaper, chemical alternative to LIF
Synonim(y):
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-indol-6-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 405210 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2c([n](c1C)c3ccc(cc3)OC)cc(cc2)O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indolowy, który po dodaniu (10 µM) do hodowli mysich D3ES ESC (embrionalnych komórek macierzystych) bez surowicy i komórek MEF (mysich embrionalnych fibroblastów) służy jako tańsza, chemiczna alternatywa dla LIF (1000 jednostek/ml) do ekspansji ESC w ich niezróżnicowanym stanie. Długotrwałe mysie ESC utrzymywane pod ID-8 są zdolne do różnicowania i tworzenia EBs (Embryoid Bodies) po usunięciu ID-8. Twierdzi się również, że utrzymuje ludzkie ESC w stanie pluripotencjalnym pod nieobecność MEF.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Miyabayashi, T., et al. 2008. Biosci. Biotechnol. Biochem.72, 1242.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ID-8
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)