Przejdź do
401902
Kozia anty-ludzka IgM, specyficzny dla łańcucha μ koniugat fosfatazy alkalicznej
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z fosfatazą alkaliczną. Rozpoznaje ludzki łańcuch IgM μ.
Ten kozi anty-ludzki IgM, specyficzny dla µ-łańcucha koniugat fosfatazy alkalicznej jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania ludzkich IgM, specyficznych dla µ-łańcucha.
Immunogen
Człowiek
Application
Test immunoenzymatyczny (1:5000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl₂, 0,1 mM ZnCl₂, 1% BSA, pH 7,6.
Other Notes
Monospecyficzne dla ludzkiego łańcucha IgM μ, jak określono metodą immunoelektroforezy wobec normalnej surowicy ludzkiej. Jako substrat do badania reaktywności immunoenzymu zastosowano p-nitrofenylofosforan, 1 mg/ml w 10% dietanoloaminie, pH 9,8, 1 mM MgCl2 w temperaturze 25°C. Przeciwciało ma zastosowanie w każdym teście immunologicznym wymagającym drugorzędowego przeciwciała sprzężonego z fosfatazą alkaliczną. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c