Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
InChI key
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek (tienotienylo)amino-acetamidowy, który wykazuje właściwości przeciwzapalne. Działa jako silny, odwracalny, kompetytywny względem ATP i wysoce selektywny inhibitor IKK-2 (IC50 = ~ 3-12 µM dla homodimeru IKK-2, heterodimeru IKK-1/IKK-2 i IKK-2). Jego specyficzność została potwierdzona przy użyciu panelu 31 innych kinaz, w tym izoform IKK IKK-1, IKK-i i TBK-1 (IC50 >200 µM). Wykazano, że specyficznie blokuje ekspresję genów zależną od NF-κB, ale nie szlaki kinazy MAP, w stymulowanych fibroblastach maziowych RASF. Dostępny jest również 25 mM (1 mg/178 µl) roztwór inhibitora IKK-2, SC-514 (nr kat. 401485) w DMSO.
Przepuszczalny dla komórek, silny, odwracalny, kompetytywny względem ATP i wysoce selektywny inhibitor IKK-2 (IC50 ~3-12 µM dla homodimeru IKK-2, heterodimeru IKK-1/IKK-2 i IKK-2), który wykazuje również właściwości przeciwzapalne. Specyficzność została zgłoszona przy użyciu panelu 31 dodatkowych kinaz, w tym izoform IKK IKK-1, IKK-i i TBK-1 (IC50 > 200 µM). Wykazano, że specyficznie blokuje ekspresję genów zależną od NF-κB, ale nie szlaki kinazy MAP, w stymulowanych komórkach fibroblastów maziowych RASF. Nie hamuje fosforylacji i aktywacji kompleksu IKK.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 3-12 µM dla homodimeru IKK-2, heterodimeru IKK-1/IKK-2 i IKK-2.
Główny cel
IKK-2
IKK-2
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Baxter, A., et al. 2004 Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3