Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 200 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-13-7-6-8-18-21(13,3)10-9-14(2)22(18,4)12-15-19(24)16(23)11-17(26-5)20(15)25/h11,14,18,24H,1,6-10,12H2,2-5H3/t14-,18+,21+,22+/m0/s1
InChI key
JJWITJNSXCXULM-YVUMSICPSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek metabolit gąbek morskich o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciw HIV, przeciwzapalnych i przeciwmitotycznych. Indukuje całkowity i odwracalny rozpad błon Golgiego na mniejsze struktury pęcherzykowe i powoduje depolimeryzację mikrotubul. Hamuje metylację komórkową poprzez interakcję z S-adenozylohomocysteinazą. Blokuje cytotoksyczność rycyny i toksyny błoniczej. Działa jako inhibitor aktywności RNazy H wirusa HIV-1.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Indukuje całkowity i odwracalny rozpad błon Golgiego na mniejsze struktury pęcherzykowe i powoduje depolimeryzację mikrotubul.
Indukuje całkowity i odwracalny rozpad błon Golgiego na mniejsze struktury pęcherzykowe i powoduje depolimeryzację mikrotubul.
Other Notes
Radeke, H.S., et al. 1999. Chem. Biol. 6, 639.
Radeke, H.S., and Snapper, M.L. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 1227.
Jamora, C., et al. 1997. Cell 91, 617.
Nambiar, M.P., and Wu, H.C. 1995. Exp. Cell Res. 219, 671.
Loya, S., and Hizi, A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9323.
Takizawa, P.A., et al. 1993. Cell 73, 1079.
Veit, B., et al. 1993. J. Cell Biol. 122, 1197.
Radeke, H.S., and Snapper, M.L. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 1227.
Jamora, C., et al. 1997. Cell 91, 617.
Nambiar, M.P., and Wu, H.C. 1995. Exp. Cell Res. 219, 671.
Loya, S., and Hizi, A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9323.
Takizawa, P.A., et al. 1993. Cell 73, 1079.
Veit, B., et al. 1993. J. Cell Biol. 122, 1197.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c