Przejdź do
401132
Kozia anty-ludzka IgA, specyficzny dla łańcucha α koniugat fosfatazy alkalicznej
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne, sprzężone z fosfatazą alkaliczną. Rozpoznaje ludzką IgA, łańcuch α.
Ten kozi anty-ludzki IgA, specyficzny dla łańcucha α koniugat Alk-Phos jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania ludzkiej IgA, specyficznej dla łańcucha α.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM Tris, 1 mM MgCl₂, 0,1 mM ZnCl₂, 1% BSA, pH 7,6.
Other Notes
Fosforan p-nitrofenylu, 1,0 mg/ml w 10% dietanoloaminie, pH 9,8, 1 mM MgCl2 w 25°C, został użyty jako substrat do testowania reaktywności immunoenzymu. Monospecyficzny dla ludzkiej immunoglobuliny A, łańcuch α, jak określono za pomocą immunoelektroforezy wobec normalnej surowicy ludzkiej. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)