Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 401105 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(=NC3=CC=CC=C32)N4CCCC4
InChI key
HKGJEZIGDHFJFL-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable diaminoquinazoline compound that selectively blocks importin-β-mediated nuclear import of NLS- (nuclear localization signal) bearing cargos (IC50 = 15 µM against Ca+2-induced NFAT nuclear import in HEK293 cells) in a reversible manner without affecting transportin-dependent nuclear import of M9 signal-containing cargos or CRM1-mediated nuclear export. IPZ affects, but not blocks, importin-β-RanGTP interaction, likely by inducing a conformational change upon direct importin-β binding. IPZ treatment impairs cellular mitosis and is cytotoxic to HeLa cells (50% and >90% killing in 24 h, respectively, with 22.5 and 60 µM IPZ).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Soderholm, J.F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 700.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Importazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?