Merck
382175-M
Inhibitor deacetylazy histonowej VIII
The Histone Deacetylase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 1045792-66-2, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
N-(4-(3-(((7-hydroksyamino-7-oksoheptylo)amino)karbonylo)-5-izoksazolilo)fenylo)-1,1-dimetyloetyloester, kwas karbaminowy, inhibitor HDAC VIII
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige to light brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1n[o]c(c1)c2ccc(cc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H30N4O6/c1-22(2,3)31-21(29)24-16-11-9-15(10-12-16)18-14-17(26-32-18)20(28)23-13-7-5-4-6-8-19(27)25-30/h9-12,14,30H,4-8,13H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,27)
InChI key
WWGBHDIHIVGYLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, celujący w miejsce aktywne Zn2+ fenyloksazolo-hydroksamat, który działa jako silny i wysoce selektywny inhibitor HDAC6 (IC50 = 0,002, 0,42, 90,7, 252, 271 i 6851 nM przeciwko HDAC-6, -3, -10, -2, -1 i -8, odpowiednio). Wykazano, że jest silniejszy niż SAHA w hamowaniu proliferacji panelu linii komórkowych raka trzustki (IC50<1,0 µM).
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kozikowski, A.P., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 4370.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c