Merck
382158
Anty-histon H3, acetylowany (1-20) królik pAb
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human
Application:
—
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (10-500 ng/mL, chemiluminescence)
Immunocytochemistry (5 µg/mL)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys9,Lys14)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Anty-histon H3, acetylowany (1-20), króliczy poliklonalny, rozpoznaje acetylowane białko histonu H3 o masie ~17 kDa. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting, immunocytochemii i immunoprecypitacji.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje acetylowane białko histonu H3 o masie ~17 kDa.
Rozpoznaje acetylowane białko histonu H3 o masie ~17 kDa.
Immunogen
Człowiek
diacetylowany syntetyczny peptyd [ARTKQTARAcKSTGGAcKAPRKQL(C)] odpowiadający aminokwasom 1-20 ludzkiego histonu H3, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (10-500 ng/ml, chemiluminescencja)
Immunocytochemia (5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 100 mM Tris-glicyny, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa
Other Notes
Braunstein, M., et al. 1996. Mol. Cell. Biol.16, 4349.
Braunstein, M., et al. 1993. Genes Devel.7, 592.
Perry, C.A., et al. 1993. Biochemistry32, 13605.
Lin, R., et al. 1989. J. Cell. Biol.108, 1577.
Do immunocytochemii komórki HeLa utrwalano 95% etanolem/5% kwasem octowym i traktowano 5 mM maślanem sodu, inhibitorem deacetylaz histonowych, przez 24 h. 10-500 ng/ml przeciwciała wykrywało acetylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa. Zastosowanie maślanu sodu, inhibitora deacetylaz histonowych, zwiększa wykrywalność acetylowanego histonu H3. Wyższe stężenia przeciwciała wykrywały również nieacetylowany histon H3. Wstępne dowody z niezależnej biblioteki sugerują, że fosforylacja Ser10 na histonie H3 może zakłócać rozpoznawanie epitopu przez to przeciwciało. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w przypadku immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)