Przejdź do
3750-OP
DNaza I
OmniPur® Grade, from Bovine Pancreas
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
white to off-white
shipped in
ambient
General description
Uwaga: 1PC = 50 000 jednostek
Enzym do hydrolizy DNA w krytycznych zastosowaniach izolacji RNA. Odtworzyć enzym do stężenia co najmniej 2 mg/ml w 50% roztworze glicerolu (nr kat. 4750) z 20 mM Tris-HCl, pH 7,5 (nr kat. 9285) i 1 mM MgCl2 (Nr kat. 5985). Roztwór może być przechowywany w temperaturze -20°C przez co najmniej 1 rok.
Specyfikacja:
Aktywność (Kunitz, 25°C): ≥1800U/mg
RNaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie jest przeznaczony do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DNaza I
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)