Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAI3(2773)
General description
Anty-Giα-3-Subunit, C-Terminal (345-354), króliczy poliklonalny, rozpoznaje podjednostkęGiα-3. Nie reaguje krzyżowo z podjednostkami Gsα iGoα. Zatwierdzony do stosowania w WB i IP.
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko podjednostkiGiα-3.
Rozpoznaje podjednostkęGiα-3. Nie reaguje krzyżowo z Gsα iGoα, ale częściowo reaguje krzyżowo z podjednostkamiGiα1 i G1α2.
Immunogen
syntetyczny peptyd (CKNNLKECGLY) odpowiadający aminokwasom na C-końcu ssaczegoGiα-3, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Physical form
W 140 mM NaCl, 100 mM fosforanie potasu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Kumar, R., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol. 26, 1537.
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Jones, D.T., and Reed, R.R. 1987. J. Biol. Chem.262, 14,241.
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Jones, D.T., and Reed, R.R. 1987. J. Biol. Chem.262, 14,241.
Specyficzność została potwierdzona za pomocą lizatów z oddzielnych hodowli bakterii transfekowanych genami dla Gsα,Giα-1,GIα-2,Giα-3 iGoα. Oryginalne miano surowicy wynosiło 1:10 000. Nadaje się do immunoblottingu i immunoprecypitacji. Nie reaguje krzyżowo z Gsα iGoα. Przeciwciało częściowo reaguje krzyżowo zGiα-1 iGIα-2. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?