Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
11
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAI1(2770)
General description
Anty-Giα-1 i Giα-2-Subunits, C-Terminal (345-354 i 346-355), króliczy poliklonalny, rozpoznaje podjednostki Giα-1 i Giα-2. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białka podjednostekGiα-1 iGiα-2.
Rozpoznaje podjednostkiGiα-1 iGiα-2. Nie reaguje krzyżowo z podjednostkami G3α-3 lubGoα.
Immunogen
syntetyczny peptyd [(C)KNNLKDCGLF] odpowiadający aminokwasom na C-końcu ssakówGiα-1 iGiα-2, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (1:1000)
Physical form
W 140 mM NaCl, 100 mM fosforanie potasu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Goldsmith, P.P., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 14683.
Goldsmith, P.P., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 14683.
Nie reaguje krzyżowo zGiα-3 iGoα. Specyficzność i reaktywność krzyżową potwierdzono za pomocą lizatów z oddzielnych hodowli bakterii transfekowanych genami dlaGiα-1,Giα-2,Giα-3 iGoα. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?