Przejdź do
371207
Dkk-1, mysi, rekombinowany
Dkk-1, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 30-272 and expressed in Chinese Hamster Ovary cells. Inhibits Wnt-3a-induced alkaline phosphatase production by MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki23 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in CHO cells
2500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowane, mysie białko związane z Dickkopfem 1 (Dkk-1) składające się z aminokwasów 30-272 i ulegające ekspresji w komórkach jajnika chomika chińskiego. Hamuje indukowaną przez Wnt-3a produkcję fosfatazy alkalicznej przez mysie komórki osteoblastyczne MC3T3-E1. ND50 = 0,02-0,1 µg/ml.
Biochem/physiol Actions
ND₅₀ = 0,02-0,1 µg/ml, w obecności 10 ng/ml rmWnt-3a, mierzone jego zdolnością do hamowania indukowanej przez Wnt-3a produkcji fosfatazy alkalicznej przez mysie komórki osteoblastyczne MC3T3-E1.
Physical form
Liofilizowane z 0,2 µm sterylnie filtrowanego PBS, BSA.
Preparation Note
Odtworzyć do 100 µg/ml w PBS zawierającym co najmniej 0,1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pinzone, J.J., et al. 2009. Blood113, 517.
Li, J., et al. 2006. Bone36, 754.
Morvan, F., et al. 2006. J. Bone Miner. Res.21, 934.
Niehrs, C., 2006. Oncogene25, 7469.
Verani, R., et al. 2006. J. Neurochem.101, 242.
Cappuccio, I., et al. 2005. J. Neurosci.25, 2647.
Kemp, C., et al. 2005. Dev. Dyn.233, 1064.
Adamska, M., et al. 2004. Dev. Biol.272, 134.
Bullock, C.M., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B., et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B., et al. 2001. Nature411, 321.
Glinka, A., et al. 1998. Nature391, 357.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
371208371206371209
description
Dkk-1, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 30-272 and expressed in Chinese Hamster Ovary cells. Inhibits Wnt-3a-induced alkaline phosphatase production by MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells.
description
Dkk-1, Rat, Recombinant, consists of amino acids 23-270, fused at the C-terminus to a His•Tag sequence, and expressed in NS0-derived mouse myeloma cells.
description
Dkk-1, His•Tag, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 30-272, fused at the C-terminus to a His•Tag sequence, and expressed in NS0-dervied mouse myeloma cells.
description
Dkk-2, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 26-259 and expressed in S. frugiperda 21 cells with a C-terminal His•Tag sequence.
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in mouse NSO cells
recombinant
expressed in mouse NSO cells (mouse myeloma cells)
recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)