Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12161700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
foreign activity
DNAse, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Przewodność w 25°C: 35-55 mS
DNaza: Nie wykryto
pH w 25°C: 6,9-7,1
RNaza: Nie wykryto
Miareczkowanie (molarność): 225-260 mM
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie jest przeznaczony do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?