Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42F3N5O13
Masa cząsteczkowa:
821.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Aby zapytać o ten produkt 368059-M, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 1 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogeniczny substrat do wykrywania granzymu B. Reakcję można monitorować wizualnie lub ilościowo poprzez przesunięcie fluorescencji z niebieskiej na zieloną po rozszczepieniu fluoroforu AFC (maksimum wzbudzenia: ~400 nm; maksimum emisji: ~505 nm).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Fluorogeniczny substrat do wykrywania aktywności granzymu B i kaspazy-8.
Fluorogeniczny substrat do wykrywania aktywności granzymu B i kaspazy-8.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Karahashi, H., i Amano, F. 2000. Biol. Pharm. Bull. 23, 140.
Z-Ile-Glu-Thr-Asp-AFC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c