Przejdź do
361562
Inhibitor GSK-3β XVIII
The GSK-3β Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1139875-74-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
2-(chloro-4-(4-tiofen-2-ylo-pirymidyn-2-yloamino)-fenylo)-(4-metylo-pierazyno-1-ylo)-metanon
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20ClN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.92
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tienylopirymidynowy, który według doniesień działa jako silny i selektywny inhibitor GSK-3β (IC50 = 64 nM), wykazując jednocześnie niewielką lub żadną aktywność wobec 58 i znacznie zmniejszoną siłę działania wobec 7 (> 75% hamowania przy 5 µM) innych kinaz. Wykazano, że aktywuje komórkową sygnalizację szlaku Wnt (EC50 = 1,25 µM w teście reporterowym Super (8X) TOPFlash) w hodowlach HEK293 i promuje proliferację mysich i chomiczych linii komórkowych β (EC50 = 1,143 µM przy użyciu mysich hodowli R7T1), a także pierwotnych szczurzych komórek β.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Wang, W., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 1427.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)