Merck
350-M
Safranin O
HARLECO® Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain
Synonim(y):
Safranin O, Basic Red 2, Aniline Rose
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.85
Colour Index Number:
50240
MDL number:
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
207-518-8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[n+]2(c3c(nc4c2cc(c(c4)C)N)c(c(cc3)N)C)c1ccccc1
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
InChI key
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
HARLECO® Safranin O
350-16 Butelka szklana 100g
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Używany w różnych protokołach barwienia, takich jak barwienie metodą Grama. Może być stosowany jako przeciwbarwnik cytologiczny.
HARLECO® Używany w różnych protokołach barwienia, takich jak barwienie metodą Grama. Może być stosowany jako przeciwbarwnik cytologiczny
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3