Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
grade
HPLC grade
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, <0.03% water (Karl Fischer)
evapn. residue
<0.0005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.60, λ: 220 nm Amax: ≤0.30, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 235 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.10, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.01, λ: 400 nm Amax: ≤0.01
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used in the following studies:
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.[2]
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.[3]
- Immunofluorescence studies.[4]
- To compose the eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.[5]
Packaging
Preparation Note
Other Notes
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34860
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1