Przejdź do
345812
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem
Synonim(y):
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem, G418, G 418, NMD Inhibitor I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.71
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]1[C@H]([C@H](OC[C@@]1(O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2N)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3N)O)O)[C@H](O)C)O)O)C
InChI key
QNQZPJLBGRQFDD-ZMSORURPSA-N
General description
Aminoglycoside related to gentamycin. Widely used in the selection of eukaryotic expression vectors. Toxic to both prokaryotic and eukaryotic cells. Liquid formulation of Cat. No. 345810.
Sterile-filtered solution of Cat. No. 345810.
Biochem/physiol Actions
Potency: ≥730 µg/mg
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)