Przejdź do
345759
Anty-Gangliozyd GM₂ Królik pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
4
Nie można obecnie kupić produktu 345759. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:200)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-Gangliozyd GM₂, króliczy poliklonalny rozpoznaje gangliozyd GM₂ u wielu różnych gatunków. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i immunoblottingu TLC.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje gangliozyd GM2.
Rozpoznaje gangliozyd GM2.
Immunogen
oczyszczony ludzki gangliozyd GM₂
Application
ELISA (1:200)
Immunoblotting TLC (1:100, kolorymetryczny)
Other Notes
Nie reaguje krzyżowo z innymi epitopami węglowodanowymi. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Yoshino, H., et al. 1993. J. Neurochem. 61, 658.
Kusunoki, S., et al. 1987. Neurology 37, 1795.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345757345758371731
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c