Merck
344050
Mysz anty-Fodrin mAb (Fod009)
liquid, clone Fod009, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
Fod009, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
Application:
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Fod009, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, bovine, canine, porcine, rabbit, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:1000)
Flow cytometry (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemistry (1:100)
Immunoprecipitation (1:100))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPTAN1(6709)
General description
Mysie przeciwciało monoklonalne oczyszczone przez precypitację siarczanem amonu i chromatografię kolumnową DEAE. Rozpoznaje podjednostkę α ~ 240 kDa wewnątrzkomórkowej i związanej z błoną plazmatyczną fodryny.
Rozpoznaje wewnątrzkomórkową i związaną z błoną plazmatyczną podjednostkę β fodryny o masie ~240 kDa.
To mysie mAb anty-Fodrin (Fod009) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunoblottingu i immunoprecypitacji w celu wykrywania Fodrin.
Immunogen
Bydło
oczyszczona bydlęca fodryna mózgowa
Application
ELISA (1:1000)
Cytometria przepływowa (1:500)
Immunoblotting (1:200)
Immunohistochemia (1:100)
Immunoprecypitacja (1:100)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Lokeshwar, V.B., i Bourguignon, L.Y.W. 1992. J. Biol. Chem. 267, 22073.
Bourguignon, L.Y., and Bourguignon, G.J. 1984. Int. Rev. Cytol.87, 195.
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c