Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2520,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-orange
solubility
DMSO: 5 mM, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1[c](cc2[o]c3c(c(c2c1)c4cc(c(cc4)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc5c(ccc(c5)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)cc(c(c3)OCOC(=O)C)Cl)=O
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2)56/h7-10,13-18H,11-12,19-27H2,1-6H3
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Ca2+ indicators
Other Notes
Schumann, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2134.
Eberhard, M., and Erne, P. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 309.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color red-orange | color - | color pale yellow | color - |
| solubility DMSO: 5 mM, DMF: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form liquid | form solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FLUO 3/AM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c