Merck
342000
Inhibitor kaspazy, kontrola negatywna
The Caspase Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 105637-38-5, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Z-FA-FMK, katepsyna B, inhibitor I
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.42
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
InChI key
ASXVEBPEZMSPHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, nieodwracalny inhibitor katepsyny B. Blokuje indukowaną przez LPS produkcję IL-1α i IL-1β. Odpowiedni jako kontrola negatywna dla inhibitorów kaspazy-1 i kaspazy-2, ponieważ nie zawiera reszty kwasu asparaginowego w pozycji P1.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Katepsyna-B
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Schotte, P., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21153.
Guo, H., et al. 1998. Exp. Cell Res.245, 57.
Rosenthal, P.J., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 1057.
Ahmed, N.K., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1201.
Rauber, P., et al. 1986. Biochem. J. 239, 633.
Shaw, E., et al. 1986. Biomed. Biochim. Acta 45, 1397.
Rasnick, D. 1985. Anal. Biochem. 149, 461.
Z-Phe-Ala-FMK
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c