Merck
324405
Anty-Dopamina D₄ Receptor króliczy pAb
lyophilized, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
human, rat
Clone:
polyclonal
Application:
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (1:10,000))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD4(1815)
rat ... Drd4(25432)
General description
Anty-receptor dopaminy D4, króliczy poliklonalny, rozpoznaje ~48-51 kDa receptora dopaminy D4 w mózgu szczura. Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IHC.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci liofilizowanej, nierozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje receptor dopaminy D4 o masie ~48-51 kDa.
Rozpoznaje receptor dopaminy D4 ~48-51 kDa w mózgu szczura. Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 176-185 ludzkiego receptora dopaminy D₄
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemia (1:10 000)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą 100 µl PBS zawierającego 10 mg/ml BSA. Do dalszego rozcieńczania surowicy odpornościowej należy użyć podobnego buforu. Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Mózg szczura
Other Notes
Mignini, F., et al. 2000. J. Autonom. Pharmacol.20, 325.
Zgłoszono również, że to przeciwciało działa w teście ELISA. Do blokowania błon immunoblot należy używać TYLKO 4% surowicy koziej lub odparowanego mleka koziego. W przypadku immunohistochemii rozcieńczenie 1:10 000 odtworzonej surowicy wykazało specyficzne barwienie skrawków mózgu szczura, w tym kłębuszków opuszki węchowej, warstwy 4 kory mózgowej, warstw 2 i 3 kory mózgowej (barwienie dendrytów), warstwy 5 kory mózgowej (barwienie dendrytów wierzchołkowych) i zakrętu zębatego hipokampa (rozproszone barwienie w warstwie molekularnej, punktowe barwienie w warstwie komórek ziarnistych).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c