Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥8 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
DPPIV bierze udział w wielu procesach komórkowych, takich jak aktywacja cytokin, różnicowanie i interakcje komórka-matryca. Zahamowanie DPPIV zostało zgłoszone jako skuteczne leczenie cukrzycy typu II.
Rekombinowana ludzka DPP IV połączona na N-końcu z sekwencją His-Tag i wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda. Dimer egzopeptydazy serynowej składający się z dwóch identycznych podjednostek o masie 110-130 kDa. DPPIV bierze udział w wielu procesach komórkowych, takich jak aktywacja cytokin, różnicowanie i interakcje komórka-matryca. Zahamowanie DPPIV zostało zgłoszone jako skuteczne leczenie cukrzycy typu II. Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05% NaN₃, pH 8,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która hydrolizuje 1 µmol H-Gly-Pro-AMC na minutę w temperaturze 37°C, pH 8,0.
Pospisilik, JA, et al. 2003. Diabetes52, 741.
Dobers, J., et al. 2002. Protein Expr. Purif.25, 527.
Marguet, D., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci.97, 6874.
Misumi, Y., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1131, 333.
Dobers, J., et al. 2002. Protein Expr. Purif.25, 527.
Marguet, D., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci.97, 6874.
Misumi, Y., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1131, 333.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?