Przejdź do zawartości
2740-OP
Zestaw do oznaczania białek metodą Bradforda
OmniPur® Grade, A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105331
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda Bradforda jest szybką i czułą metodą ilościowego oznaczania mikrogramowych ilości białka, wykorzystującą zasadę wiązania barwnika białkowego.
Zawiera: Odczynnik Bradforda, 0,15 M chlorek sodu i 0,5 mg/ml roztwór BSA.
Specyfikacje:
Roztwór BSA Zawartość BSA: 0,45-0,55mg/ml
Roztwór BSA Proteaza: Nie wykryto
Wzorzec odczynnika Bradford: Przechodzi test
Odczynnik Bradford Proteaza: Nie wykryto
Stężenie roztworu chlorku sodu: 130-170 mmol/l
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie stosować do leków, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)