Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2801
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
MiaPaC-2, PANC-1
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Inactive analog of Genistein. | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98%, synthetic |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?