Przejdź do
234374
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, mysi, rekombinowany, E. coli
Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor, Mouse, Recombinant, E. coli, is a pleiotropic cytokine that can stimulate the proliferation, maturation, and function of hematopoietic cells.
Synonim(y):
rmGM-CSF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
>97% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4538
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg GM-CSF)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany, mysi czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów makrofagów wyrażany w E. coli. Plejotropowa cytokina stymulująca proliferację, dojrzewanie i funkcje komórek krwiotwórczych. Stwierdzono, że poprawia wskaźnik odpowiedzi na antybiotykoterapię u pacjentów z rakiem. Aktywuje JAK2 w różnych komórkach. Komórki docelowe obejmują makrofagi, granulocyty i eozynofile. GM-CSF jest produkowany przez wiele typów komórek, w tym komórki śródbłonka, fibroblasty i limfocyty T. Może być ekstrahowany z większości tkanek w stężeniach przekraczających poziomy w surowicy. Podczas gdy wiele komórek wytwarza GM-CSF konstytutywnie, poziom tej limfokiny gwałtownie wzrasta w odpowiedzi na endotoksynę, estry forbolu i niektóre antygeny.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 100-300 pg/ml mierzone w teście proliferacji komórek przy użyciu linii komórkowej DA-3 zależnej od czynnika.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS zawierającego 50 µg BSA/µg GM-CSF.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥10 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów. Roztwory podstawowe są stabilne przez 3 miesiące w temperaturze 4°C.
Other Notes
Anaissie, E.J., et al. 1996. Am. J. Med. 100, 15.
Watanabe, S., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12681.
Moore, M.A. 1991. Annu. Rev. Immunol. 9, 159.
Nicola, N.A. 1989. Annu. Rev. Biochem. 58, 45.
Gough, N.M., et al. 1985. EMBO J. 4, 645.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3050H5666407654
description
Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor, Mouse, Recombinant, E. coli, is a pleiotropic cytokine that can stimulate the proliferation, maturation, and function of hematopoietic cells.
description
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
description
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg GM-CSF)
impurities
≤1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
≤1 EU/mg
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)