Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.42
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Produkt 233552-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥250 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
Phospholipase, none detected
storage temp.
−70°C
General description
Natywny czynnik jadu kobry z Naja naja kaouthia. Glikoproteina złożona z trzech nieidentycznych podjednostek związanych dwusiarczkiem o masie cząsteczkowej 68 kDa (α), 48 kDa (β) i 30 kDa (γ). Czynnik jadu kobry (CVF) jest strukturalnym i funkcjonalnym analogiem kobry, a także ssaków C3. Tak więc, w obecności czynnika B, czynnika D i Mg2+, CVF może tworzyć stabilny kompleks CVF,Bb, który jest enzymem konwertazy C3/C5; jednak kompleks CVF,Bb nie jest podatny na regulację przez czynniki H i I. Cztery do sześciu µg oczyszczonego CVF jest równe 1,0 jednostce aktywności funkcjonalnej mierzonej metodą Cochrane'a i wsp.
Other Notes
Bogers, W.M., et al. 1993. Eur. J. Immunol.23, 433.
Fritzinger, D.C., et al. 1992. J. Immunol. 149, 3554.
Muller, B. i Muller-Ruchholtz, W. 1987. Leuk. Res.11, 461.
Vogel, C.W. and Muller-Eberhard, H.J. 1984. J. Immunol. Methods73, 203.
Cochrane, C.G., et al. 1970. J. Immunol. 105, 55.
Ballows, M. and Cochrane, C.G. 1969. J. Immunol.103, 944.
Fritzinger, D.C., et al. 1992. J. Immunol. 149, 3554.
Muller, B. i Muller-Ruchholtz, W. 1987. Leuk. Res.11, 461.
Vogel, C.W. and Muller-Eberhard, H.J. 1984. J. Immunol. Methods73, 203.
Cochrane, C.G., et al. 1970. J. Immunol. 105, 55.
Ballows, M. and Cochrane, C.G. 1969. J. Immunol.103, 944.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?