Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki08 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2950,00 zł |
250 μg | Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
2950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Parkina jest ligazą E3-ubikwityny należącą do rodziny RBR (RING - In Between RING - RING). Mutacje w Parkinie, które powodują utratę funkcji, są najczęstszą przyczyną rodzinnej choroby Parkinsona i są odpowiedzialne za duży odsetek autosomalnego recesywnego młodzieńczego parkinsonizmu (AR-JP). Oprócz auto-ubikwitynacji, Parkin może również ubikwitynować różne substraty, w tym białko oddziałujące z CDK2 - cyklinę E1, białko oddziałujące z a-synukleiną - synfilinę-1, białko CDC-rel1 związane z pęcherzykami synaptycznymi oraz podjednostkę p38 syntetazy aminoacylo-tRNA/JTV-1. Ubikwitynacja substratów zachodzi w połączeniu z enzymami E2 UbcH7, UbcH8 lub UbcH13/Uev1.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?