Przejdź do zawartości
23-046-M
Białko Parkin (znakowane c-Myc), aktywne, 10 µg
Active, full length, recombinant human Parkin. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Parkinson juvenile disease protein 2, PARK2, PRKN
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
accession no.
NM_004562
NCBI accession no.
General description
Parkina jest ligazą E3-ubikwityny należącą do rodziny RBR (RING - In Between RING - RING). Mutacje w Parkinie, które powodują utratę funkcji, są najczęstszą przyczyną rodzinnej choroby Parkinsona i są odpowiedzialne za duży odsetek autosomalnego recesywnego młodzieńczego parkinsonizmu (AR-JP). Oprócz auto-ubikwitynacji, parkina może również ubikwitynować różne substraty, w tym białko oddziałujące z CDK2 - cyklinę E1, białko oddziałujące z α-synukleiną - synfilinę-1, białko CDC-rel1 związane z pęcherzykami synaptycznymi oraz podjednostkę p38 syntetazy aminoacylo-tRNA/JTV-1. Ubikwitynacja substratów zachodzi w połączeniu z enzymami E2 UbcH7, UbcH8 lub UbcH13/Uev1.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)